Merck
G004857
GC Analysis of Ionic Liquid Test Mix on SLB®-IL100 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm)
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-IL100, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28884-U)
oven: 110 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
detector: helium, 26 cm/sec
injection: 1.0 μL 100:1 split
sample: Ionic Liquid Test Mix #1, each analyte at various concentrations in isooctane (N09000)
アプリケーション
petroleum
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Toluene
    Ethylbenzene
    p-Xylene
    Cyclohexanone
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Durene
    Naphthalene
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)