Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
¥204,000
おすすめの製品
物質
fused silica
認証
ASTM® D6526
パラメーター
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
カラムタイプ
capillary highly polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
USPコード:なし
相:
- 結合なし
- 1,9-ジ(3-ビニル-イミダゾリウム)ノナンビス(トリフルオロメチル)スルホニルイミダート
- 室温以下~230°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
28886-U:
プロトコル
イオン液体キャピラリーGCカラムは、極性アナライトの不活性度を高めて、改良された固定相でクロマトグラフィーおける課題に対処します。
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Chromatograms
suitable for GC-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Are all the SLB Ionic Liquid Capillary Columns GC-MS compatible?
1 回答-
SLB-IL59, SLB-IL60, SLB-IL61, SLB-IL76, SLB-IL82, SLB-IL100 and SLB-IL111 Ionic Liquid Capillary Columns are all GC-MS compatible.