Merck
28861-U
Supelco
スーパークリーン(インラインデザイン)ガス精製器
moisture trap, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クリックオン精製器は取り付けと交換が簡単なため、締め過ぎによってガス配管接続部を損傷するおそれがありません。コネクターをガス配管に取り付け、精製器を設置してコネクターを手で締め付けるだけです。
ご注意:クリックオンコネクターは含まれていません。最初に使用する前に購入してください。
寸法:
  • カートリッジおよびコネクター:長さ11 1/2インチ(292.1 mm)x 直径1 1/4インチ(31.75 mm)
  • カートリッジのみ:長さ7 5/8インチ(193.675 mm)x 直径1 1/4インチ(31.75 mm)
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
28861-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)