安全性情報
Z112879
Sigma-Aldrich
Drierite ガス乾燥装置
pkg of 1 ea
別名:
気体乾燥ユニット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,500
¥26,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,500
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
¥26,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
包装
pkg of 1 ea
詳細
  • 成形ポリカーボネートカラム(25/8 インチ O.D. × 113/8 インチ)に 8 メッシュ指示薬であるドライライトを 1.25 ポンド充填し、ステンレススチールコイルとフェルトフィルターで支持しています。
  • 水蒸気容量:50 g。
  • 最大 90 psig の使用圧力に対して安全です。
  • 効率を最大にするには、流量を 200 L/hr または 0.1 scfm にする必要があります。
  • 200 °C で 1 時間、トレイ上の顆粒を加熱して再生します。
  • ホースバルブは、1/4 ~ 3/8 インチのチューブに適合します。
法的情報
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
置換部
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z112879-1EAPW:
Z112879-BULK:
Z112879-1EA:4548174009567
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
質問
1–2/2 質問  
  1. Dose one side of the cap can be opened for exchange of the drierite
    1 回答
    1. The Laboratory Gas Drying Unit can be refilled with fresh DRIERITE, or the DRIERITE granules can be removed from the column and regenerated. Unscrew the cap to access the DRIERITE.
      役に立ちましたか?
  2. how much gms of drierite is inside this container?
    1 回答
    1. According to the manufacturer, the unit contains about 1.25 lbs (567 grams) of Drierite™.