Merck
SU861026
Supelco
スーパークリーン(ベースプレートデザイン)ガス精製器
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for carrier gas
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥39,700
¥39,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥39,700
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
NACRES:
SB.54
¥39,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Super clean (base-plate design) gas purifier is one of the safest ways to help prevent the lowest level of carrier gas contamination from entering the system. The specially designed base-plate has needle valves that instantly close to provide a diffusion-proof seal when the purifier is removed during change out.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.