Merck
503185
Supelco
二酸化炭素トラップ
volume 100 cc, 1/8 in. fitting
別名:
CO2トラップ、100 cc、1/8インチフィッティング
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥51,500
¥51,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥51,500
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12000000
¥51,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
容量
100 cc
フィッティング
1/8 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
水酸化ナトリウム非繊維シリケート材料は、高吸蔵容量と二酸化炭素に対する指示特性によって広く受け入れられています。一般に、この材料は、飽和した材料を交換しなければなくなるまでにその重量の20~30%の二酸化炭素を吸収します。緑褐色の物質が二酸化炭素を吸収すると、炭酸ナトリウムが生成されて白色に変化します。トラップ本体はホウケイ酸ガラスで作られ、接続金具はニッケルメッキするとともに焼結ステンレス鋼製のフリットが入っています。
水分トラップをこのユニットの下流に設置して、生成された水分を吸収します。
ご注意:吸収剤は腐食性を持つため、トラップの再充填時は特に注意してください。
寸法:
  • 100 ccトラップ:長さ123/4インチ (32.4 cm) x 直径13/4インチ (44 mm)
  • 250 ccトラップ:長さ171/2インチ (44.4 cm) x 直径2インチ (51 mm)
アプリケーション
It may be used to connect combustion oven and GCMS separator, for transfer of the gas into MS inlet system which monitors isotope-ratio.[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
503185:4548173966007
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isotope-ratio-monitoring gas chromatography-mass spectrometry.
Matthews, D. E., and J. M. Hayes.
Analytical Chemistry, 50.11, 1465-1473 (1978)
質問
1–2/2 質問  
  1. When it means 1/8 fitting, does it mean I can connect it with a tube with internal diameter of 1/8 or the external diameter has to be 1/8?
    1 回答
    1. This is a Swagelok fitting and 1/8" refers to the external (outside) diameter of the copper or stainless steel tubing. Linked below is a connector that can be used. Please contact your local technical service group if you need more information on how to connect Swagelok fittings.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/22014
      役に立ちましたか?
  2. Does the product include an indicator for the consumption of sodium oxides?
    1 回答
    1. Upon the absorption of CO2, the greenish-brown material turns white due to the formation of sodium carbonate. It is designed to remove CO2 from gases used in various applications, such as carbon-hydrogen determinations, analyses of respiratory gases, and especially in quantitative organic micro-analyses. The sodium hydroxide non-fibrous silicate trapping medium is widely recognized for its high absorptive capacity and indicating properties. Typically, this material will absorb 20-30% of its weight in carbon dioxide before replacement of the saturated material is required.