Merck
28282-U
Supelco
Tenax® GR Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
別名:
テナックス®GRガラスTDチューブ、 7IN、GERSTE用
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥13,900
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥13,900
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Tenax® GR, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
物質
glass TD tube
品質水準
詳細
Sealed with TDS³ Storage Container
特徴
fritted
preconditioned
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × 内径 × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrix
Tenax GR Composite of 30% graphite carbon & 70% Tenax TA
適合性
suitable for (extends range of Tenax TA)
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tenax® GRは、充填済みガラスサンプリングチューブです。すべての充填済みガラスサンプリングチューブの注入部にガラスフリットが組み込まれているため、性能が向上しています。各チューブに番号が付けられています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。加熱脱離チューブは少なくとも50~100回再利用が可能で、輸送用バイアル、キャップ、ピペットチップなどの付属品の使用量が削減されるため、「廃棄物の発生抑制」と合致します。また、これらのチューブは、関心のあるVOCの抽出のためのCS2のような毒性溶媒の使用を排除するため、「安全性の高い溶媒と補助剤」の原則とも合致します。詳細はこちらをクリックしてください。
法的情報
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
28282-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6