Merck
25084
Supelco
熱脱離用エンプティチューブ
greener alternative
O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in.
別名:
空チューブ、PerkinElmer® ATDまたはTurboMatrix用、ガラス製、1本入り
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,100
¥14,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,100
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
¥14,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
物質
glass tube
詳細
empty
without caps
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
アプリケーション
industrial hygiene
適合性
for use with PerkinElmer
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
法的情報
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
TurboMatrix is a trademark of PerkinElmer Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)