Merck
Z291668
Supelco
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き
black polypropylene, open-top, 8-425 thread, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥2,140
¥2,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥2,140
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥2,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
black polypropylene
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
特徴
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
135 °C temp. limit
フィッティング
8-425 thread
アプリケーション
PFAS testing
詳細
セプタムは付属しません。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)