Merck
Z261327
316ステンレス鋼シリンジニードル(ノンコアリング)
gauge 18, L 12 in.
別名:
Non-coring needle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥21,140
¥21,140
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥21,140
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
NACRES:
NB.03
¥21,140
Check Cart for Availability
詳細
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Popper 9861
L
12 in.
ゲージ
18
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)