Merck
22289
Precision Sampling syringe needles
volume 25-10000 μL, for use with VICI Series A-2, C, D, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
別名:
ニードル, サイドポート, A-2, C, Dシリーズ用, ガス, 3本入り
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 EA
¥8,890
¥8,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 EA
¥8,890
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥8,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
詳細
A-2, C, D
特徴
point style Side port, taper
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
VICI 943052
ニードルL × 外径 × 内径
2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
容量
25-10000 μL
適合性
for use with VICI Series A-2, C, D
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Slip-on needles for A-2, C, and D Series syringes feature a needle extension through the hub that fits inside the PTFE tip on the syringe, eliminating the dead volume. It is leak-tight to 250psi and is suitable for routine laboratory applications.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)