安全性情報
24436
SGE Needles for RN syringes
volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26 ga
詳細
N5-5
replacement needles
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
SGE 036110
ニードルL × 外径
50 mm × 0.47 mm
容量
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)