Merck
24414
SGE Guided Plunger syringes
10R-GP (removable needle), volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
別名:
SYRINGE SGE 10R-GP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥22,900
¥22,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥22,900
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥22,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26 ga
特徴
removable needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 002450
ニードルL × 外径
50 mm × 0.47 mm
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Extended barrel guides plunger during injection.
置換部
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)