Merck
24437
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, N10-5, needle size 26 ga
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥9,100
¥9,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥9,100
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥9,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26 ga
詳細
replacement needles
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
SGE 037110
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)