Merck
M7408
Millipore
マッコンキー寒天培地
MacConkey Agar
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
別名:
腸内細菌選択培地、マッコンキー培地
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥12,200
500 G
¥26,700
¥12,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥12,200
500 G
¥26,700
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171606
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.74
¥12,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
包装
bottle of 250 g
bottle of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
light yellow
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
適合性
Citrobacter spp.
Escherichia coli
Gardnerella spp.
coliforms
詳細
マッコンキー寒天培地は、乳糖発酵性および非乳糖発酵性腸内細菌の分離、同定、および計数に使用されます。この培地は、牛乳・乳製品調製および医薬品調製の標準試験法に受け入れられています。培地に含まれるペプトンが、窒素および炭素質化合物、長鎖アミノ酸、ビタミン、およびその他の必須成長因子を供給します。乳糖は発酵性糖であり、酸生産を引き起こして、培地のpHが6.8を下回ると指示薬を変色させます。塩化ナトリウムは浸透圧平衡を維持します。この培地の選択的作用は、クリスタルバイオレットと胆汁塩によるものであり、ほとんどのグラム陽性菌種に対して抑制的です。グラム陰性菌は、通常はこの培地でよく増殖し、乳糖を発酵させるこれらの能力によって識別されます。乳糖発酵株は赤色またはピンク色のコロニーを形成し、その周囲を酸沈殿した胆汁の領域が囲みます。赤痢菌やサルモネラ菌などの非乳糖発酵株は、無色透明のコロニーを形成し、通常は培地の外見を変化させません。
アプリケーション
マッコンキー寒天培地は特異性のあるプレート培地であり、便、尿、水、および他の材料から大腸菌や腸内病原菌を検出および分離するために推奨されています。
生物化学的/生理学的作用
マッコンキー寒天培地は、選択分離培地と考えられています。乳糖発酵性細菌と乳糖非発酵性細菌を区別するのに有用です。よって、グラム陰性菌の単離に有用です。[1]一次平板培地は大腸菌群の識別に使用されます。
特徴および利点
NutriSelect® Basicは粉末培養培地であり、以下をもたらします
  • 基本的な成長促進試験による品質管理
  • ISO 9001に準拠した品質保証
  • 費用効率の高い粉末培地
調製ノート
50gを蒸留水1Lに懸濁します。完全に溶けるまで煮沸します。121℃で15分間オートクレーブ滅菌します。滅菌済ペトリ皿に注ぎます。ゲル表面を乾燥させてから接種します。
アナリシスノート
微生物学的試験済み。
脚注
ニーズに応じて、優れた顆粒状培地であるGranuCult®培地と費用対効果の高い粉末状培地であるNutriSelect®培地の2種類の培地を提供しています。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7408-VAR:
M7408-BULK:
M7408-250G:
M7408-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Influence of processing parameters on microbial load, sensory acceptability, and mineral contents of dehydrated catfish (Clarias gariepinus)
Otolowo DT and Olapade AA
Journal of culinary science & technology, 16(3), 209-223 (2018)
Source of dietary fiber fed to dogs affects nitrogen and energy metabolism and intestinal microflora populations
Howard MD, et al.
Nutrition Research (New York, N.Y.), 20(10), 1473-1484 (2000)
Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases: Essentials of Diagnostic Microbiology, 134-134 (2008)
Chinmay V Tikhe et al.
Insect science, 24(1), 93-102 (2015-10-20)
Paratransgenesis targeting the gut protozoa is being developed as an alternative method for the control of the Formosan subterranean termite (FST). This method involves killing the cellulose-digesting gut protozoa using a previously developed antiprotozoal peptide consisting of a target specific
IL-22 upregulates epithelial claudin-2 to drive diarrhea and enteric pathogen clearance
Tsai PY, et al.
Cell host & microbe, 21(6), 671-681 (2017)
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Florida
    • 2件のレビュー
    • 12件の投票
    星5/5個です。
    E. coli
    It's dehydrated MacConkey Agar. It was received in a timely manner and it has passed our QC with flying colors (mostly red ones).
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  2. 1件の評価のみのレビュー