安全性情報
15023AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
CHIROBIOTIC V2 Chiral Chromatography Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥282,000
¥282,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥282,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥282,000
Check Cart for Availability
製品名
Astec® CHIROBIOTIC® V2 キラル HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L88
詳細
HPLC column
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
vancomycin phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
200 Å
動作pH範囲
3.5-7.0
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
中性分子、アミド、酸、エステルおよびアミンは、これらのバンコマイシンベースの CSP に対して相当なエナンチオ選択性を示します。さまざまな二級アミンと三級アミンが、極性イオンモードの CHIROBIOTIC® V上で分離されています。CHIROBIOTIC® Vは、タンパク質ベースの固定相の多くの分離特性を明らかにしましたが、優れた安定性とはるかに高いサンプル容量を有しています。分離の報告がなかったいくつかのキラル分析物が、他のあらゆるキラル固定相上で分離されています。CHIROBIOTIC® VとV2 は、それらの結合化学において担持粒子の孔径が異なるため、それらに異なる選択性と調整能力をもたらしています。
  • 結合相:バンコマイシン
  • pH調整範囲:3.5~7.0
  • 粒子径:5、10または16 μm
  • 孔径:100 Å(CHIROBIOTIC® V)または200 Å(CHIROBIOTIC® V2)
CHIROBIOTICのよくある質問
CHIROBIOTICの参考文献目録
キラル製品資料
アプリケーション
  • Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This research showcases the Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column′s capacity for precise enantioselective analysis in pharmacokinetic studies, specifically for psychoactive substances. It highlights the column′s effectiveness in separating and quantifying chiral drugs and their metabolites in plasma, providing valuable insights for drug development and therapeutic monitoring (Zhang et al., 2016).
  • New high-performance liquid chromatography method for the determination of (R)-warfarin and (S)-warfarin using chiral separation on a glycopeptide-based stationary phase.: This study illustrates the use of the Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column for the chiral separation of warfarin enantiomers. The methodology developed provides a robust tool for the analysis of anticoagulant drugs, aiding in the assessment of their pharmacokinetics and optimizing dosage for therapeutic efficacy (Malakova et al., 2009).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
15023AST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
Enantiospecific determination of dl-methylphenidate and dl-ethylphenidate in plasma by liquid chromatography?tandem mass spectrometry: Application to human ethanol interactions
Zhu, Hao-Jie, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879 (11-12), 783-788 (2011)
Direct and indirect separations of five isomers of Brivanib Alaninate using chiral high-performance liquid chromatography
He, Brian Lingfeng, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 875 (1), 122-135 (2008)
Enantioenriched 1-aryl-2-fluoroethylamines. Efficient lipase-catalysed resolution and limitations to the Mitsunobu inversion protocol
Thvedt, Thor H?kon Krane, et al.
Tetrahedron, 66 (34), 6733-6743 (2010)
Chiral derivatives of Butenafine and Terbinafine: synthesis and antifungal activity
Fuglseth, Erik, et al.
Tetrahedron, 65 (47), 9807-9813 (2009)
プロトコル
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
尿中の医薬品エナンチオマーをLC/MS分析するための最適化された分析前処理法とキラルクロマトグラフィー方法
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
Chromatograms
application for HPLC