Merck
G004733
HPLCによるリタリン酸およびリタリン (メチルフェニデート) エナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2、T2 ガードカラム使用
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC T2 guard column, 2 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (16100AST (requires holder 21150AST))
column: CHIROBIOTIC V2, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15023AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (7:93, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)