Merck
Z743474
アルミ製加熱冷却ブロック
Aluminum heating/cooling block
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
別名:
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥47,630
¥47,630
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥47,630
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.77
¥47,630
Check Cart for Availability
特徴
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech CHAM-A100
テクニック
PCR: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
各冷却チャンバーは、挿入されたチューブを囲む固体アルミニウムブロックで、高温または低温の持続を保証します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What are the dimensions of the aluminium heating/cooling block (Z743474)?
    1 回答
    1. The dimensions of this product are as follows:
      Holes Count: 96 in an 8 x 12 array
      Hole Depth: 16 mm
      Hole Diam.: 6.4 mm
      Block Dimensions: 127 mm x 85 mm x 25 mm
      Ideal Use: 0.2 mL PCR plates or tubes
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. Davis, CA
    • 1件のレビュー
    • 3件の投票
    星4/5個です。
    Looks great, but does not fit Axygen PCR96FLTC
    These are very sturdily made, finish is great on them- but the PCR plates we bought them for do not fit. We are using the Axygen 96-well 200uL PCR skirtless plates (part number PCR96FLTC). They stick out by about 5mm, which for my application is okay. I do think others should know about this before they purchase them for $200/each.
    Googleで翻訳する