Merck
Z740270
アルミ製加熱冷却ブロック
Holds 96 x 0.2 mL tubes in center plus 10 on size (4 for 1.5ml tubes, 6 for 0.5ml tubes)
別名:
dry block, tube cooling block, tube heating block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.35
物質
aluminum
特徴
Holds 96 x 0.2 mL tubes in center plus 10 on size (4 for 1.5ml tubes, 6 for 0.5ml tubes)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech CHAM-1000
テクニック
PCR: suitable
サイズ
156x76x25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各冷却チャンバーは、挿入されたチューブを囲む固体アルミニウムブロックで、高温または低温の持続を保証します。
アプリケーション
Aluminum heating/cooling block has been used to cool PCR tubes during dilution of DNA fragments and the preparation of the enzyme master mix for in vitro cyclic GMP-AMP synthase (cGAS)reaction.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Andreas Holleufer et al.
Bio-protocol, 8(20), e3055-e3055 (2018-10-20)
Cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) is a pattern recognition receptor (PRR) that senses double stranded DNA (dsDNA) in the cytosol and this leads to the activation of stimulator of interferon genes (STING) via the secondary messenger 2'3'-cyclic GMP-AMP (2'3'-cGAMP). STING then