Merck
BR781260
BRAND® PCR Mini-cooler with transparent lid
別名:
PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥24,430
¥24,430
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥24,430
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
NACRES:
NB.51
¥24,430
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 781260
テクニック
PCR: suitable
関連するカテゴリー
詳細
For protecting samples from warming. The mini PCR cooler keeps samples at 4 °C for approx. 3 hours. The insulating gel changes from violet to pink at 7 °C. Suitable for 0.2 mL single vessels, 8-strips, 12-strips as well as 96-well PCR plates.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
TrueNorth® Mini Cooler for tubes, 0.5 ‑ 2 mL, with clear lid, temp. limit -20 °C, size 12 wells, blue polycarbonate
HS120073
TrueNorth® Mini Cooler
Quick Chill™ cooler holds 12 x 1.5 mL microcentrifuge tubes, polycarbonate
Z359068
Quick Chill cooler