Merck
Z740272
アルミ製加熱冷却ブロック
Holds 48 x 1.5 mL tubes
別名:
dry block, tube cooling block, tube heating block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.35
物質
aluminum
特徴
Holds 48 x 1.5 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech CHAM-3000
テクニック
PCR: suitable
サイズ
156x76x33 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各冷却チャンバーは、挿入されたチューブを囲む固体アルミニウムブロックで、高温または低温の持続を保証します。
アプリケーション
Aluminum heating/cooling block has been used to cool the tubes after centrifugation.
特徴および利点
  • Solid anodized aluminum, our chambers offer long-lasting durability and reliability.
  • Use with ice pans/buckets for optimal sample cooling.
  • Keep your tubes cool and maintain stable temperatures throughout your sample handling process.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Takahiro Yamasaki et al.
Bio-protocol, 9(5), e3186-e3186 (2019-03-05)
Glycosylation of asparagine residues is widespread in Eukarya, and occurs in virtually all Archaea and some eubacterial species. A membrane-bound enzyme, oligosaccharyltransferase, catalyzes the transfer of an oligosaccharide chain from a sugar donor (lipid-linked oligosaccharide, LLO) to an asparagine residue