Merck
Z734853
Nunc® Lab-Tek® II チャンバーカバーガラス
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
8 wells, polystyrene chambers, 1.5 borosilicate coverglass, 0.7 cm2/well, 96/cs
別名:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 EA
¥182,500
¥182,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
96 EA
¥182,500
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
¥182,500
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
colorless
polystyrene chamber
無菌性
non-sterile
sterile
品質
CE marked
包装
case of 96
メーカー/製品名
Nunc 155409
W × L
24 mm × 55 mm
ウェル面積
0.7 cm2
ウェル
8
有効容積
0.2-0.5 mL
適合性
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 優れた共焦点像分析が可能
  • 高性能倒立顕微鏡での観察に最適
  • チャンバー型カバーガラス
  • 培地チャンバーは取り外し不可
特徴および利点
  • 単一のデバイスでの培養、検討、解析に理想的です。
  • 1、2、4、8-ウェルフォーマットが利用できます。
  • 培地チャンバーは、生体適合性アクリル接着剤を用いてNo. 1.5ホウケイ酸カバーガラスに安全にマウントされています。
  • タブ付きポリスチレンカバーを介して、蒸発を最低限に抑え、最適なガス交換を保証します。
  • 積み重ね可能なインキュベーショントレイに入れて便利に輸送できます。
法的情報
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Massimo D'Agostino et al.
The EMBO journal, 37(19) (2018-08-19)
Constitutive membrane fusion within eukaryotic cells is thought to be controlled at its initial steps, membrane tethering and SNARE complex assembly, and to rapidly proceed from there to full fusion. Although theory predicts that fusion pore expansion faces a major
Charles R Krois et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 76(12), 2425-2447 (2019-02-23)
RDH1 is one of the several enzymes that catalyze the first of the two reactions to convert retinol into all-trans-retinoic acid (atRA). Here, we show that Rdh1-null mice fed a low-fat diet gain more weight as adiposity (17% males, 13%
Mary Mirvis et al.
PLoS biology, 17(7), e3000381-e3000381 (2019-07-18)
The primary cilium is a central signaling hub in cell proliferation and differentiation and is built and disassembled every cell cycle in many animal cells. Disassembly is critically important, as misregulation or delay of cilia loss leads to cell cycle
Dae-Hee Lee et al.
Autophagy, 14(11), 1870-1885 (2018-07-07)
Macroautophagy is induced under various stresses to remove cytotoxic materials, including misfolded proteins and their aggregates. These protein cargoes are collected by specific autophagic receptors such as SQSTM1/p62 (sequestosome 1) and delivered to phagophores for lysosomal degradation. To date, little
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー