Merck
Z734756
Nunc® Lab-Tek® II チャンバーカバーガラス
4 wells, polystyrene chambers, 1.5 borosilicate coverglass, 1.7 cm2/well, 96/cs
別名:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 EA
¥173,200
¥173,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
96 EA
¥173,200
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.13
¥173,200
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
colorless
polystyrene chamber
無菌性
non-sterile
sterile
品質
CE marked
包装
case of 96
メーカー/製品名
Nunc 155382
W × L
24 mm × 55 mm
ウェル面積
1.7 cm2
ウェル
4
有効容積
0.5-1.0 mL
適合性
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 優れた共焦点像分析が可能
  • 高性能倒立顕微鏡での観察に最適
  • チャンバー型カバーガラス
  • 培地チャンバーは取り外し不可
特徴および利点
  • Ideal for culture, examining, and analyzing living cells on a single device.
  • Available in 1, 2, 4, and 8-well formats.
  • Media chamber safely mounted to the No. 1.5 borosilicate coverglass using biocompatible acrylic adhesive.
  • Optimal gas exchange ensured with minimal evaporation via tabbed polystyrene cover.
  • Shipped conveniently in stackable incubation trays.
法的情報
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Crystal F Davey et al.
PLoS genetics, 12(3), e1005934-e1005934 (2016-03-19)
The planar cell polarity (PCP) pathway is a cell-contact mediated mechanism for transmitting polarity information between neighboring cells. PCP "core components" (Vangl, Fz, Pk, Dsh, and Celsr) are essential for a number of cell migratory events including the posterior migration