GBL103350
Grace Bio-Labs CultureWell™チャンバードカバーガラス
wells, 50, well diam. × thickness 3 mm × 1 mm, well volume 3-10 μL
別名:
チャンバー カバーグラス, チャンバースライド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥40,310
¥40,310
Check Cart for Availability
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥40,310
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
¥40,310
Check Cart for Availability
おすすめの製品
詳細
Grace Bio-Labsチャンバー様カバーグラス製品は、高解像度顕微鏡に適しています。
Grace Bio-Labsのチャンバー様カバーグラス製品は、非細胞毒性のシリコーンガスケットから構成されており、 24 mm x 50 mm, 番号:1.5ドイツ製カバーグラスに固定されています(取り外しおよび再利用可能)。滅菌した培養プレートまたは100mm直径の培養皿と共に使用します。
Grace Bio-Labsのチャンバー様カバーグラス製品は、非細胞毒性のシリコーンガスケットから構成されており、 24 mm x 50 mm, 番号:1.5ドイツ製カバーグラスに固定されています(取り外しおよび再利用可能)。滅菌した培養プレートまたは100mm直径の培養皿と共に使用します。
- 薄くて平らなカバーグラスは、高解像度の顕微鏡、および高感度かつ定量的な蛍光イメージングのプラットフォームに適しています。
- 液漏れのない設計により、ウェル間のクロスコンタミネーションを防ぎます。
- ガスケットはカバーグラスを固定するため、通常使用される顕微鏡スライドホルダーおよびアクセサリーを容易に取り扱うことができます。
- ガスケットは高解像度のイメージングの際には取り外し可能であり、取り外したものは再度滅菌して利用できます。
- 十分な感覚があるため、マルチチャンネルピペット、およびロボットディスペンサーでのリキッドハンドリングが容易です。
法的情報
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marco Di Antonio et al.
Nature chemistry, 12(9), 832-837 (2020-07-22)
Substantial evidence now exists to support that formation of DNA G-quadruplexes (G4s) is coupled to altered gene expression. However, approaches that allow us to probe G4s in living cells without perturbing their folding dynamics are required to understand their biological
Reinforcement Learning Recruits Somata and Apical Dendrites across Layers of Primary Sensory Cortex.
Clay O Lacefield et al.
Cell reports, 26(8), 2000-2008 (2019-02-21)
The mammalian brain can form associations between behaviorally relevant stimuli in an animal's environment. While such learning is thought to primarily involve high-order association cortex, even primary sensory areas receive long-range connections carrying information that could contribute to high-level representations.