物質
colorless
silicone (on glass)
無菌性
sterile
特徴
wells 16
包装
pack of 8 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 112358
外部L × W ×深さ
80.7 mm × 20.5 mm × 13.7 mm
サイズ
16 wells , Round
ウェル面積
0.4 cm2
関連するカテゴリー
詳細
CS16 - CultureWell™リムーバブルチャンバーカバーガラス-細胞培養および蛍光イメージング用途に最適
2×8(16)チャンバーカバーガラスはチャンバースライドと同様で、カバーガラスの下部構造を取り外しできるため、画像化に好都合です。標準的な96ウェルプレートの容量およびウェル間隔に合わせて設計されています。非細胞傷害性のシリコン製ウェルガスケットは、ポリカーボネート製上部構造とカバーガラスとの間に漏出防止シールを形成します。CultureWell™チャンバーカバーグラスは無菌状態で発送され、すぐに使用できる状態です。
余分な力が不要でカバーガラス破損のリスクもなく確実に部品を分離できる、きわめてシンプルな装置GBL103259を使用することで、カバーガラスの取外しを容易にしています。GBL103259を別途注文してください。
シリコンの取外しによる跡が残りません。構成部品は、取扱いが容易で、ウェル構造の取外し後の識別または標本の位置確認を容易に行えるように、特別な配向特性を用いて製造・組立されています。
主な製品寸法は以下のとおり:
2×8(16)チャンバーカバーガラスはチャンバースライドと同様で、カバーガラスの下部構造を取り外しできるため、画像化に好都合です。標準的な96ウェルプレートの容量およびウェル間隔に合わせて設計されています。非細胞傷害性のシリコン製ウェルガスケットは、ポリカーボネート製上部構造とカバーガラスとの間に漏出防止シールを形成します。CultureWell™チャンバーカバーグラスは無菌状態で発送され、すぐに使用できる状態です。
余分な力が不要でカバーガラス破損のリスクもなく確実に部品を分離できる、きわめてシンプルな装置GBL103259を使用することで、カバーガラスの取外しを容易にしています。GBL103259を別途注文してください。
シリコンの取外しによる跡が残りません。構成部品は、取扱いが容易で、ウェル構造の取外し後の識別または標本の位置確認を容易に行えるように、特別な配向特性を用いて製造・組立されています。
- 発育表面はNo.1.5ドイツホウケイ酸カバーガラスです。
- 細胞毒性のない不活性シリコンにより、端から端まで完全な細胞増殖が可能
- ウェルの間隔はマルチチャネルピペットの使用が可能で、取扱いが簡単・迅速
- 不活性シリコン材料の使用および製造工程により細胞増殖特性が最適
- 一貫した性能を確保するため、漏れがないこと、細胞増殖、カバーガラスの取外しについて品質試験済み。
- シリコン製ウェルガスケットは分離後もカバーガラスに付着したままであり、ウェルを試薬リザーバとして使用可能
- ガスケットウェルのデザインは、少量のインキュベーション、in situハイブリダイゼーション、免疫染色に理想的
- 黒色のウェルガスケットは光散乱を減少させ、蛍光発光を増強。ガスケットは、装着時にカバーガラスから容易に取り外し可能
主な製品寸法は以下のとおり:
- カバーガラスガスケット厚は0.5 mm
- 各ウェルの内径は約6 mm
- ガスケットウェルあたりの容量(上部構造を取り外した場合)は約9 μL
- 上部構造付きのウェルの容量は250 μL
アプリケーション
細胞培養
蛍光法の利用
In-situハイブリダイゼーション
少量のインキュベーション
免疫染色
蛍光法の利用
In-situハイブリダイゼーション
少量のインキュベーション
免疫染色
特徴および利点
- The growth surface is No. 1.5
- German borosilicate coverglass
- Inert, non-cytotoxic silicone permits complete edge-to-edge growth of cells
- Well spacing allows use of multi-channel pipettes for ease and speed of handling
- Cell growth characteristics are optimal due to the use of inert silicone materials and manufacturing process
- Quality tested for non-leakage, cell growth and coverglass removal to ensure consistent performance
- Silicone well gasket remains attached to coverglass after separation, allowing wells to be used as reagent reservoirs
- Gasket well design is ideally suited for small volume incubations; in situ hybridization and immunostaining
- Black well gasket reduces light scatter, enhancing fluorescence applications.
- The gasket can easily be removed from the coverglass for mounting
法的情報
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
必要ですが提供されていません
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular biology of the cell, 31(20), 2195-2206 (2020-07-30)
Primary cilia are microtubule-based protrusions from the cell surface that are approximately 0.3 µm in diameter and 3 µm in length. Because size approximates the optical diffraction limit, ciliary structures at the subdiffraction level can be observed only by using
Methods (San Diego, Calif.), 174, 3-10 (2019-07-22)
Super-resolution microscopy techniques have been widely adopted in biological sciences. Recently, a new super-resolution microscopy technique, called expansion microscopy (ExM) has been developed. In this technique, biomolecules inside specimens are first labeled with fluorophores, followed by in-situ hydrogel synthesis and