C6307
Nunc®Lab-Tek® II チェンバースライド™システム
wells 1, well area 8.6 cm2, sterile
別名:
チャンバースライド, 細胞培養チャンバー, 顕微鏡スライド, 顕微鏡用スライド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥27,320
1 CASE
¥121,700
¥27,320
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥27,320
1 CASE
¥121,700
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
¥27,320
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
colorless
polystyrene chamber
無菌性
sterile
特徴
CE marked
包装
pack of 16 ea
case of 96 ea
メーカー/製品名
Nunc 154453
ウェル面積
8.6 cm2
ウェル
1
有効容積
2.0-4.5 mL
適合性
suitable for (cell culture; attachment and growth of cells)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® Lab-Tek® IIチャンバースライドシステム
- 取り外し可能なポリスチレン製培地チャンバーで、1、2、4、8ウェルで構成
- 無蛍光の顕微鏡用スライド、角の丸いガラス製(25 × 75 × 1.2 mm)
- 細胞毒性のない接着剤を使用
- ポリスチレン製カバー
- 不活性、疎水性ウェルボーダーをスライド上にプリント済み
- Superfrost®をプリントした書き込み領域
- 細胞の接着や増殖に優れた処理
- 各パックにスライドセパレータ付き
法的情報
Chamber Slide is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Superfrost is a registered trademark of Erie Scientific Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック