Merck
Z734535
Nunc® Lab-Tek® II チャンバーカバーガラス
1 well, polystyrene chamber, 1.5 borosilicate coverglass, 8.6 cm2/well, 96/cs
別名:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
borosilicate glass
colorless
polystyrene chamber
無菌性
non-sterile
sterile
品質
CE marked
包装
case of 96
メーカー/製品名
Nunc 155360
W × L
25 mm × 75 mm
ウェル面積
8.6 cm2
ウェル
1
有効容積
2.0-4.5 mL
適合性
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 優れた共焦点像分析が可能
  • 高性能倒立顕微鏡での観察に最適
  • チャンバー型カバーガラス
  • 培地チャンバーは取り外し不可
法的情報
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries