安全性情報
Z637378
Pursept®-AF洗浄剤
volume 2 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
BRAND 44850
容量
2 L
20000 mL
アプリケーション
detection
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
床や壁、それらに付随する器具の洗浄と消毒とを同時に行うことができます。
成分:
ジセジルジメチルアンモニウム塩化物12.5 g、アルキルプロピレンジアミンビスグアニジニウム二酢酸10.4 g、ビス(アミノプロピル)ラウリルアミン1.5 g、助剤(含量はそれぞれ本製品100 gあたりの量)
その他情報
BR44850 (India)
法的情報
Pursept is a registered trademark of Merz GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BR44850-2L:
Z637378-2L:
BR44850-6X2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)