Z373427
Z373427-50EA
¥14,430
出荷可能日2025年4月14日詳細
1 of 10
Z373419
LiposoFast Liposome Factory
Avanti
610000
Extruder Set(ホルダー/ヒーティングブロック付き)
Z373400
610005
PC Membranes(メンブレン)0.1um
610006
PCメンブレン 0.2 um
Sigma-Aldrich
L4395
リポソームキット: リポソーム調製用脂質混合物
Z373435
610007
PCメンブレン 0.4 um
610014
フィルターサポート
610020
Mini-Extruder (only)
polycarbonate membrane
non-sterile
200 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ろ過
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 7
300205S
Pegylated Remote Loadable Liposome (5 mL)
Millipore
GTTP02500
Isoporeメンブレンフィルター
610010
PCメンブレン1.0um
610024
抽出物加熱ブロック
610023
Extruder Set(ホルダー/ヒーティングブロックなし)
The diameter is 19 mm.