由来生物
egg yolk
品質水準
形状
lyophilized powder
組成
Cholesterol, 9 μmol/package
L-α-Phosphatidylcholine (egg yolk), 63 μmol/package
Stearylamine, 18 μmol/package
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
リポソームキットは、リポソームの調製に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
リポソームは、薬物送達、診断、膜モデル、ワクチンのアジュバントなどさまざまなアプリケーションで使用できます。この脂質混合物は、低分子量、中間分子量、高分子量の幅広い疎水性分子および両親媒性分子(ペプチド、タンパク質、オリゴヌクレオチド、ポリヌクレオチドなど)を被包することができます。
リポソームキット:コレステロール、L-α-ホスファチジルコリン、およびステアリルアミンを含むリポソームの調製のための脂質混合物。リポソームキットは、物質を細胞に取り込むためのカチオン性(正電荷を持つ)リポソームの調製に使用される可能性があります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
L4395-BULK:
L4395PROC:
L4395-1VL-PW:
L4395-PH:
L4395-VAR:
L4395-5VL:
L4395-1VL:
試験成績書(COA)
Quantification of small extracellular vesicles by size exclusion chromatography with fluorescence detection
Analytical Chemistry, 88(21), 10390-10394 (2016)
Analytical chemistry, 88(21), 10390-10394 (2016-11-02)
Chemical analysis of small extracellular vesicles (sEVs) circulating in body fluids holds potentials in noninvasive diagnosis of diseases and evaluation of therapeutic treatments. However, quantification of sEVs remains a challenge due to lacking of cost-effective analytical protocols. Herein we report
Molecules (Basel, Switzerland), 26(17) (2021-09-11)
Human epidermal growth factor (hEGF) has been known to have excellent wound-healing activity. However, direct application to the wound area can lead to low hEGF bioavailability due to protease enzymes or endocytosis. The use of liposomes as coatings and carriers
Evaluation of intracellular and extracellular trehalose as a cryoprotectant of stem cells obtained from umbilical cord blood
Cryobiology, 68(3), 343-348 (2014)
International journal of pharmaceutics, 290(1-2), 55-62 (2005-01-25)
Conventional lipid microspheres (LM) were prepared using soybean oil and lipid at a 5.5:1 weight ratio with lipid phase consisting of PC (phosphatidyl choline):CH (cholesterol) (1:0.5) by molar ratio. The average diameter of the particles was 150 nm. Long-circulating microspheres