Merck
Z0876
Sigma-Aldrich
trans-ゼアチン
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥97%
別名:
6-(4-ヒドロキシ-3-メチルブタ-2-エニルアミノ)プリン, N6-(4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテン-1-イル)アデニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥12,300
10 MG
¥22,100
50 MG
¥80,800
250 MG
¥240,000
¥12,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥12,300
10 MG
¥22,100
50 MG
¥80,800
250 MG
¥240,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O
CAS番号:
分子量:
219.24
Beilstein:
616241
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
¥12,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥97%
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+
InChI Key
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
trans-ゼアチンには、水酸化イソプレノイド側鎖が含まれています。[1]
アプリケーション
以下の用途に、trans-ゼアチンが使用されています:
  • 移行前および移行期の胚の単離と培養のための培地栄養補助剤として[2]
  • アルギン酸ストリップ培養を培養するための培養培地栄養補助剤として[3]
  • 改変されたMurashigeおよびSkoog基礎培地の増殖制御剤として[4]
生物化学的/生理学的作用
trans-ゼアチンは、植物サイトカイニンです
ゼアチンは還元すると、植物に広く存在するゼアチンO-グルコシドを生成します。これは、ゼアチンオキシダーゼに対する防御とともに、輸送および貯蔵の機能を備えています。[5]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Z0876-5MG:
Z0876-250MG:
Z0876-1G:
Z0876-BULK:
Z0876-1MG:
Z0876-10MG:
Z0876-VAR:
Z0876-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isolation of a cytokinin gene, ZOG1, encoding zeatin O-glucosyltransferase from Phaseolus lunatus
Martin RC, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(1), 284-289 (1999)
Stoloniferous shoot protoplast, an efficient cell system in potato for somatic cell genetic manipulations
Sharma S, et al.
Sci. Hortic., 128(2), 84-91 (2011)
In vitro development of maize immature embryos: a tool for embryogenesis analysis
Matthys-Rochon E, et al.
Journal of Experimental Botany, 49(322), 839-845 (1998)
An improved 2-step liquid culture system for efficient in vitro shoot proliferation of sundew (Drosera rotundifolia L.)
Wawrosch C, et al.
Scientia Pharmaceutica, 77(4), 827-836 (2009)
Cui Qi et al.
Biosensors & bioelectronics, 41, 157-162 (2012-09-06)
Zeatins, a major type of cytokinin, are ubiquitous in higher plants, and involve in regulating a wide range of developmental processes. The development of highly specific ligands to zeatins would be very useful in plant biological research. Here we describe