Merck
Z3541
Sigma-Aldrich
trans-ゼアチン-リボシド
suitable for plant cell culture, BioReagent, ~95%
別名:
9-(β-D-リボフラノシル)-trans-ゼアチン, N6-(trans-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテン-1-イル)アデノシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21N5O5
CAS番号:
分子量:
351.36
Beilstein:
5460894
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
製品種目
BioReagent
アッセイ
~95%
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C15H21N5O5/c1-8(4-21)2-3-16-13-10-14(18-6-17-13)20(7-19-10)15-12(24)11(23)9(5-22)25-15/h2,6-7,9,11-12,15,21-24H,3-5H2,1H3,(H,16,17,18)/b8-2+/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
InChI Key
GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トランス-ゼアチンリボシドは、結晶化のための毛細管から回収された結晶を処理するよう使用されてきました。 シュート誘導培地を形成するムラシゲスクーグ(MS) 培地の添加剤としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トランス-ゼアチンリボシドは、一種のサイトカイニン前駆体で、導管液中の重要な長距離伝達形態です。 不定根形成を抑制的に調節することによって、根の木部樹液で阻害因子として機能します。
Koenig RL、Morris RO、Polacco JC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Z3541-1MG:
Z3541-250MG:
Z3541-10MG:
Z3541-VAR:
Z3541-50MG:
Z3541-BULK:
Z3541-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
An efficient marker-free vector for clean gene transfer into plants
Xin C and Guo J
African Journal of Biotechnology, 11(16), 3751-3757 (2012)
A trans-zeatin riboside in root xylem sap negatively regulates adventitious root formation on cucumber hypocotyls
Kuroha T, et al.
Journal of Experimental Botany, 53(378), 2193-2200 (2002)
Systemic transport of trans-zeatin and its precursor have differing roles in Arabidopsis shoots
Osugi A, et al.
Nature plants, 3(8), 17112-17112 (2017)
Structure of mistletoe lectin I from Viscum album in complex with the phytohormone zeatin
Meyer A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics, 1784(11), 1590-1595 (2008)
Jianchang Yang et al.
Planta, 228(1), 137-149 (2008-03-15)
Early-flowered superior spikelets usually exhibit a faster grain filling rate and heavier grain weight than late-flowered inferior spikelets in rice (Oryza sativa L.). But the intrinsic factors responsible for the variations between the two types of spikelets are unclear. This