Merck
K3378
Sigma-Aldrich
キネチン
suitable for plant cell culture, BioReagent, amorphous powder
別名:
6-フルフリルアミノプリン, N6-フルフリルアデニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N5O
CAS番号:
分子量:
215.21
Beilstein:
21703
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC and HPLC)
形状
amorphous powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
off-white
mp
264-270 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
InChI Key
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
カイネチンは、DNAに含まれる細胞分裂因子、すなわちサイトカイニンです。 天然に生じる物質で、ココナツ、トウモロコシ胚乳、バナナ、セイヨウトチノキの実、ニンジンおよびタバコの葉、ブドウ、根頭がんしゅ、イチョウ雌株の配偶体などさまざまな植物からの抽出物に含まれます。
アプリケーション
カイネチンは、さまざまな植物組織の培養に用いられる改変MS培地のサプリメントとして使用されています。また、老化ラットの胸腺機能および免疫機能に対するその作用の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カイネチンには、細胞の分裂、分化および増殖を誘発する作用があります。さらに、抗酸化物質として作用し、老化プロセスを遅延させます。カイネチンは、植物に対する赤色光の作用を研究するツールになると考えられます。
カイネチンはアデニン型サイトカイニン植物ホルモンで、インドール-3-酢酸(IAA)、インドール-3-酪酸(IBA)、1-ナフタレン酢酸(NAA)などのオーキシンと共にムラシゲ-スクーグ培地などの植物培養培地に使用され、カルスの形成を誘発し、カルスから植物組織を再生させます。&
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K3378-100MG:
K3378-1G:
K3378-5G:
K3378-25G-PW:
K3378-VAR:
K3378-500MG:
K3378-5G-PW:
K3378-BULK:
K3378-1G-PW:
K3378-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Similarity of some kinetin and red light effects.
Miller CO, et al.
Plant Physiology, 31(4), 318-318 (1956)
Jacek Łyczko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(9) (2021-05-01)
Rare carnivorous plants representing the genus Sarracenia are perceived as very interesting to scientists involved in various fields of botany, ethnobotany, entomology, phytochemistry and others. Such high interest is caused mainly by the unique capacity of Sarracenia spp. to attract
Kinetin, a cell division factor from deoxyribonucleic acid1
Miller CO, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(5), 1392-1392 (1955)
Effects of kinetin on thymus and immune function of aging rats
Li M, et al.
Protoplasma, 36(2), 356-362 (2016)
Kinetin and kinetin-like compounds
Modern Methods of Plant Analysis/Moderne Methoden der Pflanzenanalyse, 77(5), 194-202 (1963)
プロトコル
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.