Merck
XNAS
Sigma-Aldrich
REDExtract-N-Amp種子用PCRキット
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥53,900
¥53,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥53,900
About This Item
UNSPSCコード:
41106303
NACRES:
NA.55
¥53,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
使用法
sufficient for 100 amplifications
sufficient for 100 extractions
sufficient for 100 reactions
特徴
dNTPs included
hotstart
テクニック
PCR: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The REDExtract-N-Amp Seed PCR Kits provide all the reagents necessary to rapidly extract DNA from a wide variety of plant seeds and amplify targets of interest by direct PCR (polymerase chain reaction). A novel extraction method eliminates the need for long enzymatic digestions. The kit also includes a specially formulated hot start PCR reaction mix for amplification directly from the extract. The REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix contains an inert dye that acts as a tracking dye and allows for convenient loading of PCR reactions onto agarose gels for analysis.
アプリケーション
REDExtract-N-Amp seed PCR Kit has been used for DNA extraction[1][2] and to amplify hygromycin resistance gene.(hpt) by polymerase chain reaction (PCR).[3]
特徴および利点
  • Perfect for quick genotyping results
  • Rapid extraction of genomic DNA for PCR in 15 minutes
  • No long enzymatic digestions
  • Hot Start antibody for highly specific PCR amplification of genomic DNA
  • Compatible with a wide variety of seed sources
  • Extracts are stable at 4 °C for at least 6 months, allowing for multiple reassays
  • Phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation not required
  • Column purification or centrifugation not required
原理
キットには、コーン、小麦、ひまわり、綿、大豆、ソルガム、キャノーラおよびシロイヌナズナからゲノムDNAを抽出し、増幅させるための有効なプロトコールが付属しています。追加プロトコールもご用意しています。一般的には、挽いた組織サンプルを、種子調製溶液と抽出溶液の混合液を用いて室温で 10分間インキュベートし、ゲノムDNAを抽出します。サンプルを、3分間95°Cに加熱し、次いで、3番目の溶液と混合してPCRの前に阻害物質の作用を中和します。プライマーと(キット付属の)Extract-N-Amp PCR Reaction Mix を含むRCR反応液に、DNA抽出物の一部を添加し、PCRを開始させます。
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
法的情報
本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、取扱説明書に明記された特許に基づく訴訟から免責されます。その他の特許権が暗示または禁反言によって明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
米国特許番号 5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。SYBR Green核酸染色剤は、エンドユーザーが研究開発目的でリアルタイムPCRに用いる場合にかぎり、米国特許番号5,436,134に基づき、Molecular Probes, Inc.からライセンスを受けています。SYBRはMolecular Probes, Inc.の登録商標です。
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Seed Preparation Solution
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • E7526Extraction SolutionSDS
  • N3910Neutralization Solution BSDS
  • R4775REDExtract-N-Amp PCR Reaction MixSDS
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sadiye Hayta et al.
Current protocols, 1(3), e58-e58 (2021-03-04)
Wheat, though a key crop plant with considerable influence on world food security, has nonetheless trailed behind other major cereals in the advancement of gene transformation technology for its improvement. New breeding technologies such as genome editing allow precise DNA
Marko Stojkovic et al.
Journal of separation science, 35(24), 3509-3513 (2012-12-12)
The use of CE with contactless conductivity detection for the determination of PCR products is demonstrated for the first time. The separation of specific length PCR products according to their size could be achieved using 5% PVP as a sieving
Angela Quarta et al.
FEMS microbiology letters, 259(1), 7-13 (2006-05-11)
The ability to rapidly distinguish trichothecene chemotypes in a given species/population of the genus Fusarium is important due to significant differences in the toxicity of these secondary metabolites. A multiplex PCR assay, based on primer pairs derived from the Tri3
資料
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.