DWK986700
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap
別名:
986700
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥41,200
¥41,200
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥41,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥41,200
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
foamed PE liner
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
white polypropylene cap
特徴
with cap
包装
case of 500 ea individual cells in trays of 100
メーカー/製品名
WHEATON® 986700
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Available with cap attached, caps packed separately or without cap
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
特徴および利点
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ