Merck
DWK74500-20
KIMBLE® scintillation vials with attached cork backed foil lined urea cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, vial capacity (20 mL), screw cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
無菌性
non-sterile
特徴
class A
with cap
包装
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
メーカー/製品名
Kimble® 74500-20
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (57 mm)
Vial capacity
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
詳細
Glass 20mL scintillation vials with attached caps. Vials packaged in cellular trays which have alphanumeric coordinates for fast, easy identification.
特徴および利点
  • Converted from Type I, 33 expansion borosilicate glass tubing.
  • Each tray contains 100 vials
  • Five trays per case, shrink-wrapped to preserve cleanliness
  • Caps attached
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)