製品
カート
0
JP
JA
製品
製品
アプリケーション
サービス
技術資料
サポート
分析化学
細胞培養・細胞解析
化学・生化学試薬
体外診断薬用原料・組織染色試薬
ろ過
環境に配慮した代替製品
マイクロバイオロジー
実験器具
材料科学
分子生物学・機能ゲノミクス
モノクローナル抗体の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
超純水・純水製造装置
分析化学
細胞培養・細胞解析
有機合成化学
体外診断薬用原料・組織染色試薬
環境検査・大麻関連試験
食品/飲料の検査・製造
ゲノミクス
材料科学・エンジニアリング
微生物検査
モノクローナル抗体の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
研究・疾患領域
超純水・純水製造装置
受託製造
バルク・カスタム製品
デジタルプラットフォーム・ソフトウェア
診断薬の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
製品サービス
サポート
安全データシート(SDS)
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
品質証明書(COQ)
お問い合わせ
各国の連絡先
ウェブサイト更新情報
Eコマース FAQ
品質・規制
計算ツール・アプリ
ウェビナー[英語]
ログイン
注文検索
クイックオーダー
カート
0
戻る
Liquid scintillation vials, glass
Products
製品区分
vials (5)
ブランド
Supelco (2)
量(mL)
施栓系の種類
バイアルボトルの材質
製品の絞り込み
Showing 1-5 of 5
比較する
製品番号
詳細
価格
V7130
Liquid scintillation vials, glass,
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, the cap is made of urea and the liner material is a polyethylene cone, pkg of 500 ea
表示
価格を表示
V8255
Liquid scintillation vials, glass,
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, Cap: 22mm urea with metal foil liner. (caps packed separately), pkg of 500 ea
表示
価格を表示
V7005
Liquid scintillation vials, glass,
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, Cap: 22mm urea with Poly-Seal cone liner. (caps packed separately), pkg of 500 ea
表示
価格を表示
M1901
Liquid scintillation vials, glass,
volume 6 mL, Minivial, vial size 17 mm × 58 mm , with cap, Cap: 15mm urea with metal foil liner., pkg of 1000 ea
表示
価格を表示
M1152
Liquid scintillation vials, glass,
volume 6 mL, Minivial, vial size 17 mm × 58 mm , with cap, Cap: 13mm urea with metal foil liner., pkg of 1000 ea
表示
価格を表示
比較する製品を最大4つまで選択
比較する
すべて削除
An unknown error has occured.
日本語 - JA
English - EN
詳細はこちら