Merck
DWK986542
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass glass, capacity (20 mL), screw cap
別名:
986542, Scintillation vial
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥64,600
¥64,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥64,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥64,600
Check Cart for Availability
物質
lips on vial transparent borosilicate glass glass
metal foil liner
white cap
特徴
with cap
包装
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
メーカー/製品名
WHEATON® 986542
ボトル 直径× H × W
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)