Merck
N9037
Sigma-Aldrich
ネクロスタチン-1
≥98% (HPLC), powder, necroptosis inhibitor
別名:
5-(1H-インドール-3-イルメチル)-3-メチル-2-チオキソ-4-イミダゾリジノン, 5-(インドール-3-イルメチル)-3-メチル-2-チオ-ヒダントイン, MTH-DL-トリプトファン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥40,200
25 MG
¥83,100
¥40,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥40,200
25 MG
¥83,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13N3OS
CAS番号:
分子量:
259.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥40,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
製品名
ネクロスタチン-1, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1C(=S)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C1=O
InChI
1S/C13H13N3OS/c1-16-12(17)11(15-13(16)18)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,14H,6H2,1H3,(H,15,18)
InChI Key
TXUWMXQFNYDOEZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ネクロスタチン-1を用いて、マウス(in vivo)および肝星細胞(in vitro)における肝障害時のインターロイキン(IL)-33の発現制御に及ぼす影響が調べられています。[1]また、実験的研究においてタンパク質キナーゼ1(RIPK1)と相互作用する受容体の阻害剤としても使用されています。[2][3]
生物化学的/生理学的作用
ネクロスタチン-1は、ネクロト-シス (非アポト-シス型細胞死経路) の阻害剤です。
ネクロスタチン-1(Nec-1)は、外傷性脳損傷(TBI)患者に治療効果を示す可能性があります。また、細胞死の形態としてネクロトーシスを特徴とするその他の急性中枢神経系(CNS)障害の治療にも使用できる可能性があります。[4]実験的疾患モデルにおいて受容体共役タンパク質キナーゼ1(receptor-interacting protein kinase 1、RIPK1)が細胞死および炎症に及ぼす影響を調べるために広く使用されています。[5]Nec-1は、グルタミン酸誘発オキシトーシスから海馬細胞株HT-22を保護します。Nec-1が細胞グルタチオン(GSH)量を増加させることにより、活性酸素種の産生を低下させ、アポトーシス誘導因子の核移行ならびにBcl-2(B-cell lymphoma 2)/アデノウイルスE1B 19 kDa-相互作用タンパク質3関連経路を抑制すると考えられています。[6]
特徴および利点
この化合物はアポトーシス研究向けの注目の製品です。さらに特徴があるアポトーシス製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の領域の研究用の生物活性低分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N9037-BULK:
N9037-25MG:
N9037-IP:
N9037-10MG:
N9037-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T Suzuki et al.
Canadian journal of biochemistry, 55(5), 521-527 (1977-05-01)
Proton magnetic resonance spectra of methylthiohydantoin (3-methyl-2-thiohydantoin), thiohydantoin (2-thiohydantoin), and hydantoin derivatives of amino acids were studied in dimethyl sulfoxide-d6. Their parent amino acids could be identified by the spectra. An application to the N- and C-terminal amino acid analysis
The chemical inhibitors of cellular death, PJ34 and Necrostatin-1, down-regulate IL-33 expression in liver
Arshad MI, et al.
Journal of Molecular Medicine, 93(8), 867-878 (2015)
Sorafenib-induced defective autophagy promotes cell death by necroptosis
Kharaziha P, et al.
Testing, 6(35), 37066-37066 (2015)
Anahita Kyani et al.
ChemMedChem, 13(2), 164-177 (2017-12-14)
Protein disulfide isomerase (PDI) is overexpressed in glioblastoma, the most aggressive form of brain cancer, and folds nascent proteins responsible for the progression and spread of the disease. Herein we describe a novel nanomolar PDI inhibitor, pyrimidotriazinedione 35G8, that is
Necrostatin-1 analogues: critical issues on the specificity, activity and in vivo use in experimental disease models
Takahashi N, et al.
Cell Death & Disease, 3(11), e437-e437 (2012)
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.