アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D +9.6°, c = 0.5 in ethanol(lit.)
保管条件
desiccated
色
white
溶解性
H2O: >30 mg/mL
ethanol: soluble
SMILES記法
O.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC[C@@](C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH.H2O/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H;1H2/t27-;;/m1../s1
InChI Key
ICKXRKHJKXMFLR-KFSCGDPASA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
V106-IP:
V106-BULK-CR:
V106-VAR:
V106-25MG:4548173214887
V106-BULK:
V106INT1-BULK:
V106INT2-BULK:
V106-5MG:4548173214894
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.