V0100000
(±)-ベラパミル 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-[N-(3,4-ジメトキシフェニルエチル)メチルアミノ]-2-(3,4-ジメトキシフェニル)-2-イソプロピルバレロニトリル 塩酸塩
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference Standard
APIファミリー
verapamil
メーカー/製品名
EDQM
mp
142 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
InChI Key
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
V0100000:4548173357546
V0100000-100MG:
V0100000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18