Merck
U3885
Sigma-Aldrich
UK-78282 一塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
4-[(ジフェニルメトキシ)メチル]-1-[3-(4-メトキシフェニル)プロピル]-ピペリジン 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H35NO2HCl
CAS番号:
分子量:
466.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COc1ccc(CCCN2CCC(CC2)COC(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C29H35NO2.ClH/c1-31-28-16-14-24(15-17-28)9-8-20-30-21-18-25(19-22-30)23-32-29(26-10-4-2-5-11-26)27-12-6-3-7-13-27;/h2-7,10-17,25,29H,8-9,18-23H2,1H3;1H
InChI Key
ZZSQARULZYQMIG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
UK-78282はKv1.3とKv1.4の両方をブロックします。Kv1.3とKv1.4は、電位開口型カリウムチャネルであるShakerファミリーの分子です。
UK-78282はKv1.3とKv1.4の両方をブロックします。Kv1.3とKv1.4は、電位開口型カリウムチャネルであるShakerファミリーの分子です。Kv1.3は脳やエフェクターメモリーT(Tem)細胞に発現し、Kv1.4は脳で発現しています。どちらのチャネルもニューロンの膜電位の設定に関与しています。それに加えてKv1.3は、メモリーT細胞の膜電位を維持するとともにT細胞の活性化に伴って発現上昇することで、多数の免疫過程や疾患に寄与しています。Kv1.3ブロッカーは治療的有効性が長い間探索されていますが、免疫系の研究における有効なツールでもあります。一方、Kv1.4の選択的ブロッカーは現在のところほとんど存在せず、発見が待たれています。UK-78282は免疫系の研究に有用であり、Kv1.4が存在しない系では機能的にKv1.3に対して選択的に作用し、T細胞活性化の抑制が認められます。また、Kv1.4機能の研究にも有効です。
特徴および利点
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
調製ノート
UK-78282 monohydrochloride dissolves in DMSO at a concentration >10 mg/ml.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
U3885-BULK:
U3885-VAR:
U3885-25MG:
U3885-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ruxandra Anton et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-03-07)
(1) Background: As membrane channels contribute to different cell functions, understanding the underlying mechanisms becomes extremely important. A large number of neuronal channels have been investigated, however, less studied are the channels expressed in the glia population, particularly in microglia.
資料
We offer many products related to potassium channels for your research needs.