Merck
A62809
Sigma-Aldrich
3-アミノ-4-メチル安息香酸
99%
別名:
3-アミノ-p-トルイル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥9,190
¥9,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥9,190
About This Item
化学式:
H2NC6H3(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
2082449
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder, crystals or chunks
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white to purple
mp
164-168 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A62809-BULK:
A62809-250G:
A62809-50G:
A62809-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weixiang Liu et al.
Carbohydrate polymers, 160, 97-105 (2017-01-25)
A novel type of O-carboxymethyl chitosan Schiff bases (O-CSPX) was synthesized via a condensation reaction. After the coordination reaction of cupric ions, Cu(II) complexes (O-CSPX-Cu) were achieved. The theoretical structure of O-CSPX-Cu calculated by Gaussian 09 reveals that the copper