product name
Paclitaxel, Taxus sp., Antitumor and antileukemic agent isolated from the bark of the yew tree.
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
色
white
溶解性
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38?,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI Key
RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Promotes assembly of microtubules and inhibits tubulins disassembly
警告
再構成
その他情報
Milas, L., et al. 1995. Cancer Chemother. Pharmacol.35, 297.
Donaldson, K.L., et al. 1994. Int. J. Cancer 57, 847.
Hornback, N.B., et al. 1994. In Vivo8, 819.
Manthey, C.L., et al. 1992. J. Immunol. 149, 2459.
Rowinsky, E.K., et al. 1992. Semin. Oncol.19, 646.
Ding, A.H., et al. 1990. Science248, 370.
Mogensen, M.M. and Tucker, J.B. 1990. J. Cell Sci.97, 101.
Slichenmeyer, W.J. and Von Hoff, D.D. 1990. J. Clin. Pharmacol. 30, 770.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
580555-MG:
580555-1.1ML:
580555-100MG:
580555-500MG:
580555-5MG:
580555-0GM:
580555-1GM:
580555-25MG:
580555-250MG:
580555-200MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.