P6155
ピリドキサール 塩酸塩
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
別名:
3-ヒドロキシ-5-(ヒドロキシメチル)-2-メチル-4-ピリジンカルボキシアルデヒド 塩酸塩, PL HCl
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
Mw 203.62 g/mol
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
色
white to off-white
mp
173 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChI Key
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6155-25G:
P6155-VAR:
P6155-1G:
P6155-500MG:
P6155-5G:
P6155-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.