アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D -39.0 to -32.0°, c = 0.5 in methanol(lit.)
保管条件
desiccated
色
white
溶解性
H2O: 13 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.CN([C@H]1CCCC[C@@H]1N2CCCC2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H26Cl2N2O.ClH.H2O/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23;;/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3;1H;1H2/t17-,18-;;/m0../s1
InChI Key
UWPRPWMHQDPOFR-MPGISEFESA-N
遺伝子情報
human ... OPRK1(4986)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U111-VAR:
U111-5MG:
U111-25MG:
U111-BULK:
U111-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)