品質水準
光学活性
[α]/D +7.8°, c = 0.825 in methanol(lit.)
色
white
溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 10 mg/mL
0.1 M HCl: >40 mg/mL
ethanol: >40 mg/mL
0.1 M NaOH: insoluble
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN([C@H]1CC[C@@]2(CCCO2)C[C@@H]1N3CCCC3)C(=O)Cc4ccccc4
InChI
1S/C22H32N2O2/c1-23(21(25)16-18-8-3-2-4-9-18)19-10-12-22(11-7-15-26-22)17-20(19)24-13-5-6-14-24/h2-4,8-9,19-20H,5-7,10-17H2,1H3/t19-,20-,22-/m0/s1
InChI Key
PGZRDDYTKFZSFR-ONTIZHBOSA-N
遺伝子情報
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
mouse ... Oprk1(18387)
rat ... Oprd1(24613) , Oprk1(29335) , Oprm1(25601)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U103-BULK:
U103-25MG:
U103-IP:
U103-5MG:
U103-VAR:
U103-100MG:
試験成績書(COA)