Merck
N115
Sigma-Aldrich
ナルトリンドール 塩酸塩
≥97.5% (HPLC), solid, δ-opioid receptor antagonist
別名:
NTI 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥27,200
10 MG
¥46,100
50 MG
¥175,000
¥27,200
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥27,200
10 MG
¥46,100
50 MG
¥175,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H26N2O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
450.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥27,200
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
製品名
ナルトリンドール 塩酸塩, solid
フォーム
solid
保管条件
desiccated
off-white
溶解性
methanol: 4.5 mg/mL
H2O: 8 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)c6[nH]c7ccccc7c6C[C@@]35O)CC8CC8
InChI
1S/C26H26N2O3.ClH/c29-19-8-7-15-11-20-26(30)12-17-16-3-1-2-4-18(16)27-22(17)24-25(26,21(15)23(19)31-24)9-10-28(20)13-14-5-6-14;/h1-4,7-8,14,20,24,27,29-30H,5-6,9-13H2;1H/t20-,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI Key
KNJKRQXCFJCQHC-IDRHMUJXSA-N
遺伝子情報
human ... OPRD1(4985)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
δ-オピオイド受容体の非常に選択性の高い、非ペプチドアンタゴニストで、血液脳関門を通過します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のOpioid Receptors(オピオイド受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N115-BULK:
N115-5MG:
N115-7X714UG:
N115-10MG:
N115-50MG:
N115-20MG:
N115-VAR:
N115-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J L Nano et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 439(5), 547-554 (2000-04-14)
Using 3H-Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Leu-OH (3H-DADLE) as a radioligand, delta-opioid binding sites on the IRD 98 rat epithelial cell line were identified. These sites were found to be reversible, saturable, specific and displayed high affinity for DADLE. Scatchard analysis revealed a dissociation constant
W Bilecki et al.
European journal of pharmacology, 390(1-2), 1-6 (2000-03-10)
A growing body of evidence supports an important role of the transcription factor cAMP responsive element binding protein (CREB) in mediating opioid-induced changes in the cAMP pathway. Regulation of CREB and subsequent changes in gene expression may underlie some long-term
Naltrindole, a highly selective and potent non-peptide delta opioid receptor antagonist.
P S Portoghese et al.
European journal of pharmacology, 146(1), 185-186 (1988-01-27)