Merck
TMO369639
Nalgene®クライオボックス
for 1.0-1.8 mL tubes, cardboard, 81 positions, case of 48 ea
別名:
cryovial storage box, freezer storage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.12
物質
cardboard
polycarbonate
包装
case of 48 ea
メーカー/製品名
Nalgene 369639
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
機械式フリーザーまたは液体窒素フリーザーに極低温バイアルを超低温貯蔵するため。使用温度範囲:-196~+121°C。箱のグリッドシステムに成型してある番号がフタに印刷された番号と対応します。フタは箱に鍵で付けられているため、マーキングは常に一致します。箱にはマーカーで書き込むことができます。
法的情報
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries