Merck
R1013
Sigma-Aldrich
Nalgene®クライオボックス
9 × 9 Array For 5.0 mL vials
別名:
cryovial storage box, freezer storage
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EA
¥11,445
¥11,445
単価¥15,260割引25%
出荷予定日2025年3月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EA
¥11,445
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.22
¥11,445
単価¥15,260割引25%
出荷予定日2025年3月30日
物質
polycarbonate
特徴
Holds 81 x 5 mL vials
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 5027-0909
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 3 3/4 in.
サイズ
133x133x52 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
機械式フリーザーまたは液体窒素フリーザーに極低温バイアルを超低温貯蔵するため。使用温度範囲:-196~+121°C。箱のグリッドシステムに成型してある番号がフタに印刷された番号と対応します。フタは箱に鍵で付けられているため、マーキングは常に一致します。箱にはマーカーで書き込むことができます。
法的情報
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oscar D Murillo et al.
Cell, 177(2), 463-477 (2019-04-06)
To develop a map of cell-cell communication mediated by extracellular RNA (exRNA), the NIH Extracellular RNA Communication Consortium created the exRNA Atlas resource (https://exrna-atlas.org). The Atlas version 4P1 hosts 5,309 exRNA-seq and exRNA qPCR profiles from 19 studies and a